Learn More
Brady™ Poliéster laminado: Señal de seguridad ISO: no hay llama abierta; se prohíbe el fuego, fuente de ignición abierta y prohibido fumar
Código de producto. 15664577
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15664577 50 mm paquete de 2
15683276 100 mm cada uno
15674577 200 mm cada uno
15684577 315 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15664577 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 822143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.05€
    4.89€ / paquete de 2
    Ahorro 0.16€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC P003-Diámetro 050-PE-HOJA/2
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad Paquete de 2
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Diámetro (métrico) 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Grosor 0,099 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Redondo
Idiomas Globales
Color Negro sobre blanco