Learn More
Brady™ Poliéster laminado: Señal de seguridad ISO: primeros auxilios
Código de producto. 15694287
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15694287 100 mm 100 mm cada uno
15604297 148 mm 148 mm cada uno
15614297 200 mm 200 mm cada uno
15624297 315 mm 315 mm cada uno
15634297 400 mm 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15694287 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 814595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.50€
    4.36€ / paquete de 1
    Ahorro 0.14€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC E003-100x100-PE-CRD/1
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Cuadrado
Idiomas Globales
Color Blanco sobre verde