Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO de poliéster laminado: Pictograma de manguera de incendios
Tienda Brady ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC F002-200x200-PE-CRD/1 |
| Acabado | Brillo |
| Material | Poliéster laminado |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Para utilizar con (aplicación) | Para interiores y exteriores |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Grosor | 0,099 mm |
| Anchura (métrico) | 200,00 mm |
| Mostrar más |