Learn More
Brady™ Etiquetas de símbolo GHS de poliéster laminado: Explosivo
Código de producto. 15654207 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
50 mm
100 mm
Anchura (métrico):
50,00 mm
100,00 mm
Unit Size:
1 rollo
paquete de 250
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Altura (métrico) Anchura (métrico) Unit Size
15654207 50 mm 50,00 mm paquete de 250
11733879 50 mm 50,00 mm 1 rollo
15644207 100 mm 100,00 mm paquete de 250
11598864 100 mm 100,00 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15654207 Supplier Brady™ Supplier No. 811681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    148.30€ / paquete de 250
    Ahorro 3.70€
    2% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Etiquetas de símbolo GHS - Explosivo
  • Etiquetas de alta calidad que pueden resistir los entornos más difíciles.
  • Los materiales ultrarresistentes hacen que solo haya que etiquetar los productos una vez en toda su vida útil.
  • Extremadamente resistente a la intemperie, abrasión y productos químicos.
  • Las etiquetas pueden soportar temperaturas de -40 °C a +120 °C.
  • Las etiquetas 50 mm x 50 mm se suministran como un rollo continuo; el usuario corta lo que necesite.
  • Las etiquetas 100 mm x 100 mm son etiquetas individuales en un rollo.
Specifications
Alternate Part Number PIC 1801-50 *50-B7541-RLL-C
Acabado Brillo
Material Poliéster laminado
Cantidad 250/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 50 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 50,00 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C-110 °C
Forma Diamante
Idiomas Español
Color Rojo