Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Directiva EU 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | PIC 372-200X200-B7541 (DE MARCA) |
| Acabado | Brillo |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Grosor | 0.024 mm |
| Mostrar más |