Descripción
- Las cintas antideslizantes ayudan a prevenir resbalones y caídas en pisos mojados o resbaladizos.
- La cinta de poliéster resistente tiene un respaldo adhesivo y está recubierta con miles de partículas de óxido de aluminio duradero.
- La cinta antideslizante se adhiere permanentemente a pisos limpios y secos, resiste la grasa y el aceite y funciona en interiores o exteriores.
- La cinta antideslizante está disponible en una variedad de colores y tamaños para adaptarse a todas sus necesidades de marcado de pisos.
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 140X140MM PK 50 |
| Descripción | Ganchos con cinta de troquelado antideslizantes de poliéster laminado - Negros |
| Dimensiones (L x An) | 140 x 140 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida |
| Altura (imperial) | 5,51 in |
| Longitud (imperial) | 5,5 in |
| Longitud (métrico) | 140 mm |
| Cantidad de embalaje | 50 paquete |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40 °F a +158 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +70 °C |
| Mostrar más |