Learn More
Brady™ Señales de transporte de productos inflamables cuando están húmedos ADR 4.3b de poliéster laminado
Código de producto. 11760214 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Anchura (métrico):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Cantidad:
1 unidad
250/Paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
11760214 100 mm 100,00 mm 1 unidad cada uno
11710254 100 mm 100,00 mm 250/Paq. 1 rollo
11780214 297 mm 297,00 mm 1 unidad cada uno
11770214 200 mm 200,00 mm 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11760214 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 223567
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.50€
    4.36€ / paquete de 1
    Ahorro 0.14€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Especificaciones
Alternate Part Number ADR 4.3B-100 *100-B7541
Acabado Brillo
Material Poliéster laminado
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100,00 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C-110 °C
Forma Diamante
Texto mostrado 4
Color Blanco sobre azul