Learn More
Brady™ Señales de transporte de productos de ignición espontánea ADR 4.2 de poliéster laminado
Código de producto. 11740224 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11740224 100 x 100 mm 1 rollo
1 options
Código de producto. 11740224 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 223577
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00€
    391.12€ / 1 rollos
    Ahorro 6.88€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Especificaciones
Alternate Part Number ADR 4.2RL-100 *100-B7541
Acabado Brillo
Material Poliéster laminado
Cantidad 250/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100,00 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C-110 °C
Forma Diamante
Dimensiones (L x An) 100 x 100 mm
Texto mostrado 4
Color Negro sobre Blanco