Learn More
Brady™ Señales de transporte de líquidos inflamables ADR 3b de poliéster laminado
Código de producto. 11780244 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Anchura (métrico):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Cantidad:
1 unidad
250/Paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
11780244 100 mm 100,00 mm 250/Paq. 1 rollo
11740214 200 mm 200,00 mm 1 unidad cada uno
11730214 100 mm 100,00 mm 1 unidad cada uno
11750214 297 mm 297,00 mm 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11780244 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 223604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00€
    391.12€ / 1 rollos
    Ahorro 6.88€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Especificaciones
Alternate Part Number ADR 3BRL-100 *100-B7541
Acabado Brillo
Material Poliéster laminado
Cantidad 250/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100,00 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C-110 °C
Forma Diamante
Texto mostrado 3
Color Blanco sobre rojo