Learn More
Brady™ Señal de transporte de líquidos muy inflamables ADR 3 de poliéster laminado
Tienda Brady ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | ADR 3ARL-100 *100-B7541 |
| Acabado | Brillo |
| Material | Poliéster laminado |
| Cantidad | 250/Paq. |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Grosor | 0,099 mm |
| Anchura (métrico) | 100,00 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40 °C-110 °C |
| Forma | Diamante |
| Mostrar más |