Learn More
Brady™ Señales de transporte de sustancias explosivas ADR 1 de poliéster laminado
Shop All Brady ProductsSpecifications
Specifications
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster laminado |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Altura (métrico) | 297 mm |
| Grosor | 0,099 mm |
| Anchura (métrico) | 297,00 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40 °C-110 °C |
| Forma | Diamante |
| Texto mostrado | 1 |
| Show More |