Learn More
Laminarin, TRC
Código de producto. 30136599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136599 500 mg 500 miligramos
30008690 250 mg 250 miligramos
30008473 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL170565500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9008-22-4
Fórmula molecular C18 H30 O14 X2
Peso molecular (g/mol) 470.42
Sinónimo Goemar H 11, Iodus 40, Laminarin, (1→3)-β-D-Glucan
SMILES [X][C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]([X])[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Laminarin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)10(25)11(26)17(31-4)34-15-9(24)6(3-21)32-18(13(15)28)33-14-8(23)5(2-20)30-16(29)12(14)27/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16?,17?,18?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.1636