Learn More
Laminarina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487449 5 g 5 g
15417459 250 mg 250 miligramos
15477449 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15487449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66193.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9008-22-4 | C18H32O16 | 504.438 g/mol
Laminarin is a storage glucan and is now used to study it’s interaction with laminarinase as its substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La laminarina es un glucano de almacenamiento y ahora se utiliza para estudiar su interacción con laminarinasa como su sustrato.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido (ligeramente caliente). Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9008-22-4
Fórmula molecular C18H32O16
Peso molecular (g/mol) 504.438
Número MDL MFCD00046691
Clave InChI DBTMGCOVALSLOR-DEVYUCJPSA-N
Sinónimo laminarin, laminaran
PubChem CID 46173707
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxyoxan-2-il]oxi-6-(hidroximetil-2,3,5-trioxol)
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Laminarin
Color Blanco
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,5350
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide (slightly,heated). Slightly soluble in water.
Rotación óptica −45° (c=2 in Water)
Forma física Polvo