Learn More
Lamin B1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16840984 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
16840984 150 μL 150 microlitros
1 options
Código de producto. 16840984 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 129871AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Nuclear lamins form a network of intermediate-type filaments at the nucleoplasmic site of the nuclear membrane. Two main subtypes of nuclear lamins can be distinguished, i.e. A-type lamins and B-type lamins. The A-type lamins comprise a set of three proteins arising from the same gene by alternative splicing, i.e. lamin A, lamin C and lamin Adel 10, while the B-type lamins include two proteins arising from two distinct genes, i.e. lamin B1 and lamin B2.
Especificaciones
Antígeno Lamin B1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica LMNB1
N.º de referencia del gen P14733, P20700, P70615
Alias de gen ADLD, lamin B1, LMN, LMN2, LMNB, LMNB1
Símbolos de los genes LMNB1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Lamin B1 Fusion Protein Ag3631
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116685, 16906, 4001
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG