missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Lamin B Receptor Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1T35)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30828458
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30828458 100 μL
30828177 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30828458 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA563495

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Lamin B Receptor Recombinant Monoclonal Antibody for IHC (P), Western Blot

The protein encoded by this gene belongs to the ERG4/ERG24 family. It localized in the nuclear envelope inner membrane and anchors the lamina and the heterochromatin to the membrane. It may mediate interaction between chromatin and lamin B. Mutations of this gene has been associated with autosomal recessive HEM/Greenberg skeletal dysplasia. Alternative splicing occurs at this locus and two transcript variants encoding the same protein have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lamin B Receptor
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon K01_1T35
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM tris glycine with 40% glycerol, 0.05% BSA, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4
génica LBR
N.º de referencia del gen Q14739
Alias de gen 3-beta-hydroxysterol Delta (14)-reductase; AI505894; C-14 sterol reductase; C14SR; Delta(14)-sterol reductase LBR; delta(14)-sterol reductase LBR; lamin-B receptor; Delta-14-SR; DHCR14B; FLJ43126; ic; ichthyosis; integral nuclear envelope inner membrane protein; lamin B receptor; lamin-B receptor; lamin-b receptor-like protein; Lbr; LMN2R; MGC9041; NBP60; PHA; PRO0650; sb:cb406; Sterol C14-reductase; TDRD18; tudor domain containing 18; wu:fb75h08; wu:fc47b04; wu:fd36b07; zgc:86649
Símbolos de los genes LBR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human Lamin B Receptor.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3930
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.