Learn More
Corning™ Pipeteador de 8 canales Lambda™ Plus, calibración 3x4 ALT
Código de producto. 17263514 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
De 50 to 300 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17263514
Marca: Corning™ 4083ALT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para proporcionar los máximos niveles de precisión, reproducibilidad y comodidad
Los pipeteadores Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. Para ajustar el volumen, gire la ruedecilla o el botón del émbolo; un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Los pipeteadores Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeteador para facilitar la calibración interna.
  • Pipeteador precalibrado con certificado ISO 17025
  • Procedimiento de ensayo: 4 mediciones a 3 volúmenes (volumen nominal, 50 % del volumen nominal, 10 % del volumen nominal o volumen mínimo)
  • Calibrado de fábrica según las estrictas normas ISO 8655 para ofrecer 3 años de garantía
  • Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
  • Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
  • Expulsión de punta ajustable
  • Precisión (%) ±de 12 a ±1,5
  • Precisión (%) <6,0 a <0,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO17025
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Para utilizar con Punta de pipeta universal
Número de canales 8
Línea de productos Lambda™ Plus
Tipo Pipeta multicanal
Volumen (métrico) De 50 to 300 μl
Monitorización de UV Sí
Garantía 3 años