Descripción
Los pipeteadores Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. Para ajustar el volumen, gire la ruedecilla o el botón del émbolo; un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Los pipeteadores Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeteador para facilitar la calibración interna.
- Pipeta precalibrada entregada con ISO Certificado 17025
- Procedimiento de prueba: 4 mediciones en 3 volúmenes (volumen nominal, 50 % del volumen nominal, 10 % del volumen nominal o volumen mínimo)
- Calibrado de fábrica según normas estrictas ISO Estándares 8655 - Garantía de 3 años
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
- Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
- Expulsión de punta ajustable
- Exactitud (%) ±12 a ±1.5
- Precisión (%) < 6.0 a < 0.7
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO17025 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con | Punta de pipeta universal |
| Número de canales | 8 |
| Línea de productos | Lambda Plus |
| Tipo | Pipeta multicanal |
| Volumen (métrico) | De 5 to 50 μl |
| Monitorización de UV | Sí |
| Garantía | 3 años |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.