Learn More
Corning™ Pipeteador de 12 canales Lambda™ Plus, calibración 3x4 ALT
Código de producto. 17283514 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
De 50 to 300 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17283514 De 1 a 10 μl cada uno
17203524 De 5 to 50 μl cada uno
17223524 De 20 to 200 μl cada uno
17243524 De 50 to 300 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17283514 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4084ALT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñado para proporcionar los máximos niveles de precisión, reproducibilidad y comodidad
Los pipeteadores Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. Para ajustar el volumen, gire la ruedecilla o el botón del émbolo; un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Los pipeteadores Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeteador para facilitar la calibración interna.
  • Pipeteador precalibrado con certificado ISO 17025
  • Procedimiento de ensayo: 4 mediciones a 3 volúmenes (volumen nominal, 50 % del volumen nominal, 10 % del volumen nominal o volumen mínimo)
  • Calibrado de fábrica según las estrictas normas ISO 8655 para ofrecer 3 años de garantía
  • Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
  • Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
  • Expulsión de punta ajustable
  • Precisión (%) ±de 12 a ±1,5
  • Precisión (%) <6,0 a <0,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO17025
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Para utilizar con Punta de pipeta universal
Número de canales 12
Línea de productos Lambda™ Plus
Tipo Pipeta multicanal
Volumen (métrico) De 1 a 10 μl
Monitorización de UV Sí
Garantía 3 años