Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | lambda-Cyhalothrin |
| CAS | 91465-08-6 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Temperatura de inflamación | 83°C |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 49.2°C |
| Punto de ebullición | 270°C |
| Sinónimo | (R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (1S,3S)-rel-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate |
| Peso molecular (g/mol) | 449.9 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |