Learn More
Lake Red CBA (grado técnico), TRC
Código de producto. 30483461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30483461 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30483461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL300128500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lake Red CBA
CAS 5160-02-1
Fórmula molecular 2[C17 H12 Cl N2 O4 S] . Ba
Cantidad 500 mg
Sinónimo Pigment Red 53:1, Benzenesulfonic acid, 5-chloro-2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-4-methyl-, barium salt (2:1) (9CI), C.I. Pigment Red 53, Ba salt (7CI), C.I. Pigment Red 53, barium salt (2:1) (8CI), 1860 Red, Astro Orange, Atomic Red, Bronze Scarlet CA, Bronze Scarlet CBA, Bronze Scarlet CTA, C.I. 15585:1, C.I. PR 53:1, C.I. Pigment Red 53:1, Carnation Red, D and C Red No. 9, D&C Red No. 9, Desert Red, Eljon Lake Red C, Irgalite Red CBNL, Irgalite Red LCB, Japan Red 204, Japan Red No. 204, Jinguanghong, Jinguanghong C, Lake Red C, Lake Red C 18287, Lake Red C 21245, Lake Red C 27200, Lake Red C 27217, Lake Red C 27218, Lake Red C-RLC 232, Lake Red CBA, Lake Red GB, Lake Red Toner LCLL, Lake Red ZhB, Latexol Scarlet R, Lionol Red C-FG 3100, PR 53:1, Permanent Lake Red LC, Permanent Lake Red LCLL, Pigment Lake Red BFC, Pigment Lake Red LC, Pigment Red 53:1, Red 6011, Red Lake C, Red No. 204, Red ZhB, Scarlet LC, Segnale Red LCG, Segnale Red LCL, Sumikaprint Red C-O, Symuler Lake Red C
Fórmula InChI InChI=1S/2C17H13ClN2O4S.Ba/c2*1-10-8-14(16(9-13(10)18)25(22,23)24)19-20-17-12-5-3-2-4-11(12)6-7-15(17)21;/h2*2-9,21H,1H3,(H,22,23,24);/q;;+2/p-2
SMILES [Ba+2].Cc1cc(N=Nc2c(O)ccc3ccccc23)c(cc1Cl)S(=O)(=O)[O-].Cc4cc(N=Nc5c(O)ccc6ccccc56)c(cc4Cl)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC bario(2+);5-cloro-2-[(E)-(2-hidroxinaftalen-1-il)diazenil]-4-metilbencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 888.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 887.9465