Descripción
The LAG-3/CD223 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human LAG-3/CD223. This antibody recognizes human antigen. The LAG-3/CD223 antibody has been validated for the following applications: IHC, IF-P, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LAG-3/CD223 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 700 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | CD223 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 150 μL |
| Mostrar más |