Learn More
Lafutidina Sulfona, TRC
Código de producto. 30464608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464608 100 mg 100 miligramos
30475445 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30464608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL168520100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174583-84-7
Fórmula molecular C22H29N3O5S
Peso molecular (g/mol) 447.55
Sinónimo 2-[(2-Furanylmethyl)sulfonyl]-N-[(2Z)-4-[[4-(1-piperidinylmethyl)-2-pyridinyl]oxy]-2-buten-1-yl]acetamide, Lafutidine Impurity B
Nombre IUPAC 2-(furano-2-ilmetilsulfonil)-N-[(Z)-4-[4-(piperidina-1-ilmetil)piridina-2-il]oxibut-2-enil]acetamida
SMILES O=C(CS(=O)(=O)Cc1occc1)NC\C=C/COc2cc(CN3CCCCC3)ccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lafutidine Sulfone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29N3O5S/c26-21(18-31(27,28)17-20-7-6-14-29-20)23-9-2-5-13-30-22-15-19(8-10-24-22)16-25-11-3-1-4-12-25/h2,5-8,10,14-15H,1,3-4,9,11-13,16-18H2,(H,23,26)/b5-2-
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.1828