Learn More
Lafutidine, MedChemExpress
Código de producto. 16464257
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464257 50 mg 50 miligramos
16448368 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16464257 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0160
MedChemExpress Lafutidine (FRG-8813) is a histamine H2-receptor antagonist (H2RA), with proven gastric mucosal protective effects. Lafutidine can be used for the research of gastroesophageal reflux disease.
Lafutidine (FRG-8813) is a histamine H2-receptor antagonist (H2RA), with proven gastric mucosal protective effects. Lafutidine can be used for the research of gastroesophageal reflux disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lafutidine
Forma física Solid
CAS 118288-08-7
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H29N3O4S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo FRG-8813
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (115.86 mM)
SMILES O=C(NC/C=C\COC1=NC=CC(CN2CCCCC2)=C1)CS(CC3=CC=CO3)=O
Peso molecular (g/mol) 431.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.55
Porcentaje de pureza 98.67%