Learn More
Laduviglusib trihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16453598
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453598 10 mg 10 miligramos
16439996 50 mg 50 miligramos
16416327 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16453598 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10182B10mg
MedChemExpress Laduviglusib (CHIR-99021) trihydrochloride is a potent and selective GSK-3α/β inhibitor with IC50s of 10 nM and 6.7 nM.
Laduviglusib trihydrochloride shows >500-fold selectivity for GSK-3 over CDC2, ERK2 and other protein kinases. Laduviglusib trihydrochloride is also a potent Wnt/β-catenin signaling pathway activator. Laduviglusib trihydrochloride enhances mouse and human embryonic stem cells self-renewal. Laduviglusib trihydrochloride induces autophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Laduviglusib trihydrochloride
CAS 1782235-14-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21Cl5N8
Cantidad 10 mg
Sinónimo CHIR-99021 trihydrochloride CT99021 trihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (55.68 mM) ∣H2O : 19 mg/mL (33.06 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N#CC1=CC=C(NCCNC2=NC=C(C3=NC=C(C)N3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4Cl)=N2)N=C1.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 574.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 574.72
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease