Learn More
Laduviglusib, MedChemExpress
Descripción
Laduviglusib (CHIR-99021) is a potent and selective GSK-3α/β inhibitor with IC50s of 10 nM and 6.7 nM. Laduviglusib shows >500-fold selectivity for GSK-3 over CDC2, ERK2 and other protein kinases. Laduviglusib is also a potent Wnt/β-catenin signaling pathway activator. Laduviglusib enhances mouse and human embryonic stem cells self-renewal. Laduviglusib induces autophagy.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Laduviglusib |
| CAS | 252917-06-9 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H18Cl2N8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | CHIR-99021 CT99021 |
| Información de solubilidad | DMSO : 16.67 mg/mL (35.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#CC1=CC=C(N=C1)NCCNC2=NC=C(C(C3=CC=C(Cl)C=C3Cl)=N2)C4=NC=C(N4)C |
| Peso molecular (g/mol) | 465.34 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?