Learn More
Uvex™ Bata para mujer 7463, blanco
Código de producto. 17285701 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
XXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17285701 XXXXL cada uno
17215701 XS cada uno
17225701 Pequeño cada uno
17235701 Mediano cada uno
17245701 Grande cada uno
17255701 Extra grande cada uno
17265701 XXL cada uno
17275701 XXXL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17285701 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8825815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.60€
    73.38€ / paquete de 1
    Ahorro 5.22€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Funcionalidad bien pensada, diseño deportivo, emocionantes contrastes de color, combinaciones de materiales inusuales y un corte que se ajusta como un guante.
  • Bata para mujer
  • Material: 66,5% poliéster, 32% algodón, 1,5% antiestático. Fibras, 245 g/m²
  • Color blanco
  • Máxima protección con fibras
  • antiestáticas: reducción de carga óptima
  • Construcción de brazo de gran altura
  • Bolsillo de pecho a la izquierda
  • Dos bolsillos laterales
  • Normas para el cuello vuelto: IEC 61340, OEKO-TEX™ Estándar 100
  • Tallas: XS-4XL
  • Lavado normal 60 °C, no usar lejía, secar en secadora, planchar 2 puntos, limpieza química con percloroetileno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio de uso general
Tamaño XXXXL
Sexo Mujer
Material Algodón
Color Blanco
Tipo de tapón Cierres a presión
Estilo de manguito Elástico tunelado
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Resistencia Ninguno
Modelo Standard Length
N.º de bolsillos 2
Grosor 245 g/m2