Description
- Bata para mujer
- Material: 66,5% poliéster, 32% algodón, 1,5% antiestático. Fibras, 245 g/m²
- Color blanco
- Máxima protección con fibras
- antiestáticas: reducción de carga óptima
- Construcción de brazo de gran altura
- Bolsillo de pecho a la izquierda
- Dos bolsillos laterales
- Normas para el cuello vuelto: IEC 61340, OEKO-TEX™ Estándar 100
- Tallas: XS-4XL
- Lavado normal 60 °C, no usar lejía, secar en secadora, planchar 2 puntos, limpieza química con percloroetileno.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Bata de laboratorio de uso general |
| Tamaño | Mediano |
| Sexo | Mujer |
| Material | Algodón |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cierres a presión |
| Estilo de manguito | Elástico tunelizado |
| Desechables | Reutilizables |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | Ninguno |
| Show More |