Learn More
Lactulosa, MP Biomedicals™
Código de producto. 11497372 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497372 100 g 100 g
11487372 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497372 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215393280
Se utiliza en el tratamiento del estreñimiento crónico, SIBO y la encefalopatía hepática. La lactulosa de MP Biomedicals es un disacárido sintético, no digerible (azúcar doble) formado a partir de una molécula de fructosa y otra de galactosa (monosacáridos). También se utiliza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4618-18-2
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.297
Clave InChI JCQLYHFGKNRPGE-DJYZFUSFSA-N
Sinónimo lactulose
PubChem CID 131839611
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,4S,5R)-4,5-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C2O)(CO)O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
pH 5.5 to 6.5 (1% aq. soln.)
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in 5% of water (colorless)
Rotación óptica −45 to −52° (c=5, water, 24 hrs)
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Porcentaje de pureza ∼98%
Forma física Polvo blanco
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lactulose
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactulose