Learn More
Lactulose, MedChemExpress
Código de producto. 16458656
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16458656 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458656 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1172
MedChemExpress Lactulose is a non-absortable sugar used in the treatment of constipation and hepatic encephalopathy.
Lactulose is a non-absortable sugar used in the treatment of constipation and hepatic encephalopathy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactulose
CAS 4618-18-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H22O11
Cantidad 100 mg
Sinónimo 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (292.14 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (73.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H](CO)O1)O)O)O)O)=O
Peso molecular (g/mol) 342.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder