Learn More
Lactulosa, 99,3%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11477372 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11477372 5 g
1 options
Código de producto. 11477372 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215393205
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactulose
CAS 4618-18-2
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.993
Fórmula molecular C12H22O11
Cantidad 5 g
Sinónimo lactulose
Clave InChI JCQLYHFGKNRPGE-DJYZFUSFSA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C2O)(CO)O)CO)O)O)O)O
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,4S,5R)-4,5-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 342.297
PubChem CID 131839611
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Forma física Powder