Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lactulosa, 99 %
Código de producto. 11946901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11946901 100 g Frasco de vidrio 100 g
10453025 5 g Frasco de vidrio 5 g
10378500 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11946901 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 225931000
Solicitar formato a granel o personalizado
La lactulosa, n.º CAS 4618-18-2, es un disacárido sintético que contiene galactosilfructosa, que es similar a la lactosa en su estructura.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La lactosa es un disacárido que no se absorbe durante la digestión normal
• Puede ser capaz de actuar como laxante y puede capturar NH3 (amoníaco) en el colon
Aplicaciones
• Apta para su uso en la investigación del metabolismo bacteriano e in vivo para experimentos fisiológicos
• destinados a aplicaciones bioquímicas
Referencias bibliográficas
Guarino, MPL.; Altomare, A.; Emerenziani, S.; Di Rosa, C.; Ribolsi, M.; Balestrieri, P.; Iovino, P.; Rocchi, G.; Cicala, M. Mechanisms of Action of Prebiotics and Their Effects on Gastro-Intestinal Disorders in Adults.Nutrients.2020, 12(4), 1037.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4618-18-2
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.297
Clave InChI JCQLYHFGKNRPGE-DJYZFUSFSA-N
Sinónimo lactulose
PubChem CID 131839611
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,4S,5R)-4,5-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C2O)(CO)O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactulose
Color Blanco
pH 3.0 to 7.0 (6% aq. soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Condición de rotación específica − 47.00 (20.00°C c=5,H2O,12hr)
Rotación específica -46.0° to -50.0° (20°C, 589nm) (c=5, H2O, ammonia) on anhydrous substance
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.28
Porcentaje de pureza ≥99.0% (on anhydrous substance) (HPLC)
Forma física Polvo cristalino