Learn More
Lactulosa, >95%, TRC
Código de producto. 30134623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134623 10 g 10 g
30133759 25 g 25 g
17968694 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30134623 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL16550010G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4618-18-2
Fórmula molecular C12 H22 O11
Peso molecular (g/mol) 342.3
Sinónimo Lactulose, 4-O-(β-d-galactopyranosyl)-d-arabino-hex-2-ulofuranose, D-Fructose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, Fructose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, D- (8CI), Lactulose (6CI,7CI), 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose, Bifiteral, Cephulac, D-Lactulose, Duphalac, Farlac, Generlac, Isolactose, Kristalose, Lactofit, Lactoflex, Lactuflor, Lael, Laevilac, Laevolac, Laktulak, Laktusan, Lazet, MLC 97, MLS 50, Milk Oligosaccharide MLP 95, Normase, Osmolak, Prelax, Solactis galactofructose, Vetalakt, Well-me
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5RS)-4,5-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)tetrahidrofurano-3-il]oxi-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@](O)(CO)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Nombre del producto químico o material Lactulose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1162
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.