Learn More
Aducto de lactosa olamina (>80%), TRC
Código de producto. 30471675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471675 50 mg 50 miligramos
30465602 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30471675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL11402050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 193979-22-5
Fórmula molecular C14 H27 N O11
Peso molecular (g/mol) 385.364
Sinónimo Eltrombopag Olamine Impurity
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihidroxi-6-(2-hidroxietilamino)-2-(hidroximetil)oxano-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OCCN[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactose Olamine Adduct
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H27NO11/c16-2-1-15-13-10(22)9(21)12(6(4-18)24-13)26-14-11(23)8(20)7(19)5(3-17)25-14/h5-23H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-,13+,14+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.158