Learn More
Thermo Scientific Chemicals Octaacetato de lactosa, 98 %
Descripción
Lactose octaacetate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El octaacetato de lactosa se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo
Notas
Proteger del calor. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lactose octaacetate |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Soluble in chloroform |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 678.59 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Polvo |