Learn More
Thermo Scientific Chemicals Octaacetato de lactosa, 98 %
Código de producto. 15458149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458149 5 g 5 g
15468149 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458149 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66695.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6291-42-5 | C28H38O19 | 678.593 g/mol
Lactose octaacetate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El octaacetato de lactosa se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo
Notas
Proteger del calor. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6291-42-5
Fórmula molecular C28H38O19
Peso molecular (g/mol) 678.593
Número MDL MFCD00064040
Clave InChI WOTQVEKSRLZRSX-SJSKHYGQSA-N
Sinónimo lactose octaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-4,5,6-tris acetyloxy-3-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-acetyloxy methyl oxan-2-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate, 4-o-2-o,3-o,4-o,6-o-tetraacetyl-alpha-d-galactopyranosyl-beta-d-glucopyranose tetraacetate
PubChem CID 11767585
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetiloxi-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]oxoxoxoxano-2-il]metilo
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC2C(C(C(C(O2)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactose octaacetate
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 678.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo