Learn More
Lactosa, monohidrato, polvo, N.F., J.T. Baker™
Código de producto. 15567994 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15567994 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
15557994 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15567994 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 224905
CAS 64044-51-5
Fórmula molecular C12H24O12
Peso molecular (g/mol) 360.312
Clave InChI WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N
Sinónimo d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate
PubChem CID 133126686
Nombre IUPAC (3S,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(3R,6R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol;hidrato
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactose
Nombre de nota Monohydrate
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 2.5 kg
Gravedad específica 1L = 1.53kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.32
Grado NF
Forma física Polvo