Learn More
Lactosa monohidrato, Mikromol™
Código de producto. 17949244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17949244 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17949244 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1485.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Monohidrato de lactosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Lactose Monohydrate
CAS 5989-81-1
Nombres de analitos o componentes alpha-Lactose Monohydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H22 O11 . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Aeroflo 20, Aeroflo 65, Aeroflo 95, Flowlac 200, GranuLac 200, Granulac 230, Inhalac 120, Inhalac 230, Lactochem, Lactose 100M, Lactose D 80, Lactosum D 80, Pharmatose 150M, Pharmatose 325, Pharmatose 50M, Pharmatose 90M, Pharmatose DCL 11, Zeparox, 4-O-beta-D-Galactopyranosyl-alpha-D-glucopyranose monohydrate, alpha-D-Lactose monohydrate, alpha-Lactose monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;/h3-20H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+;/m1./s1
SMILES O.OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxane-3,4,5-triol;hidrato
Peso molecular (g/mol) 360.31
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 360,1268 g/mol