Learn More
Lactosa monohidrato, LoGiCal
Descripción
Monohidrato de lactosa
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Lactose Monohydrate |
| CAS | 5989-81-1 |
| Nombres de analitos o componentes | alpha-Lactose Monohydrate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H22 O11 . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Aeroflo 20, Aeroflo 65, Aeroflo 95, Flowlac 200, GranuLac 200, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H22O11.H2O/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;/h3-20 H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+;/m1./s1 |
| SMILES | O.OC[C@H]1 O[C@@H](O[C@H]2 [C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2 CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1 O |
| Nombre IUPAC | (2 R,3 R,4 S,5 R,6 S)-2-(hidroximetil)-6-[(2 R,3 S,4 R,5 R,6 S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol;hidrato |
| Mostrar más |