Learn More
Lactose Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fine Powder, Fisher Chemical™
Código de producto. 10375850 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10375850 1 kg 1 KG
10315810 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10375850 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/0250/60
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Lactose Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fine Powder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64044-51-5
Fórmula molecular C12H24O12
Número MDL 71587
Especificaciones
Punto de fusión 219°C
Color Blanco
Envase Plastic powder jar
Cantidad 1 kg
Clave InChI WSVLPVUVIUVCRA-RJMJUYIDSA-N
SMILES O.OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol hydrate
Peso molecular (g/mol) 360.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.3g/mol
Forma física Solid