Learn More
Lactose Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fine Powder, Fisher Chemical™
Código de producto. 10315810 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10315810 500 g 500 GR
10375850 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10315810 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/0250/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Lactose Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fine Powder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64044-51-5
Fórmula molecular C12H24O12
Número MDL 71587
Sinónimo d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate
PubChem CID 133126686
Especificaciones
Punto de fusión 219°C
Color Blanco
Envase Plastic powder jar
Cantidad 500 g
Clave InChI WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Nombre IUPAC (3S,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(3R,6R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol;hidrato
Peso molecular (g/mol) 360.312
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.3g/mol
Forma física Solid