Learn More
Lactose, MedChemExpress
Código de producto. 16402379
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16402379 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16402379 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2123
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Lactose, a major sugar in the milk of most species, could regulate human’s intestinal microflora.
Lactose, a major sugar in the milk of most species, could regulate human’s intestinal microflora.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactose
CAS 63-42-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H22O11
Cantidad 1 g
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (292.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (146.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO)O1
Peso molecular (g/mol) 342.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism