Learn More
Lactosa-3'-sulfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lactose-3'-sulfate |
| CAS | 159358-51-7 |
| Fórmula molecular | C12 H22 O14 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O14S/c13-1-3-5(15)10(26-27(20,21)22)8(18)12(24-3)25-9-4(2-14)23-11(19)7(17)6(9)16/h3-19H,1-2H2,(H,20,21,22)/t3-,4-,5+,6-,7-,8-,9-,10+,11?,12+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](OS(=O)(=O)O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxan-4-il] sulfato de hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 422.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 422.073 |