Learn More
Lactosazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lactosazone |
| CAS | 4746-17-2 |
| Fórmula molecular | C24H32N4O9 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-O-beta-D-Galactopyranosyl-D-arabino-hexosulose Bis(phenylhydrazone), Lactose Phenylosazone, NSC 56106, 4-O-beta-D-Galactopyranosyl-D-arabino-Hexos-2-ulose Bis(phenylhydrazone) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32N4O9/c29-12-17(31)23(37-24-22(35)21(34)20(33)18(13-30)36-24)19(32)16(28-27-15-9-5-2-6-10-15)11-25-26-14-7-3-1-4-8-14/h1-11,17-24,26-27,29-35H,12-13H2/b25-11+,28-16+ |
| SMILES | OCC(O)C(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)\C(=N\Nc2ccccc2)\C=N\Nc3ccccc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 520.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 520.2169 |