Learn More
Clorhidrato de lactosamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lactosamine Hydrochloride |
| CAS | 203317-42-4 |
| Fórmula molecular | C12H24ClNO10 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-2-deoxylactose Hydrochloride, (2R,3R,4S,5R)-2-Amino-3,5,6-trihydroxy-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal Hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-4-O-beta-D-galactopyranosyl-D-glucose Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23NO10.ClH/c13-4(1-14)7(18)11(5(17)2-15)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-16)22-12;/h1,4-12,15-21H,2-3,13H2;1H/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R)-2-amino-3,5,6-trihidroxi-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihexanal;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 377.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.1089 |