Learn More
Lactosamina (>85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lactosamine |
| CAS | 13000-25-4 |
| Fórmula molecular | C12H23NO10 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-2-deoxy-4-O-beta-D-galactopyranosyl-D-glucose |
| SMILES | N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 341.31 |