Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Tinción de azul de algodón de lactofenol, 500 ml
Código de producto. 12811823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
12811823 500mL 500 ml
1 options
Código de producto. 12811823 Proveedor Pro-Lab Diagnostics™ N.º de proveedor PL.7054
La tinción de azul de algodón de lactofenol, 500 ml Pro-Lab Diagnostics™ se utiliza para preparar montajes húmedos en el examen microscópico de levaduras y mohos, lo que actúa como líquido de montaje y tinción.
La tinción de azul de algodón de lactofenol está formulada con lactofenol, que sirve como líquido de montaje, y azul de algodón, una tinción ácida. Los organismos suspendidos en el líquido de tinción mueren debido a la presencia de fenol, pero las células no se lisan. El azul de algodón tiñe las paredes celulares de los hongos.
Especificaciones
Tipo de solución Reactivo
Tipo Azul de algodón de lactofenol
Cantidad 500mL
Certificaciones/conformidad Reglamento (CE) n.º 1907/2006, anexo II, Reglamento (UE) nº 453/2010, marcado CE
Formato Líquido
Para utilizar con (aplicación) Para la tinción de especialidades variadas (p. ej., como líquido de montaje y tinción al examinar levaduras y mohos)
Color Azul
Composición Glicerol, ácido láctico
Requisitos de almacenamiento De 2 a 40 °C
Tipo de empaquetado Frasco
Tipo de tinción Tinción de especialidades variadas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lactophenol Cotton Blue
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302+H332-Nocivo en caso de ingestión o inhalación
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: lactic acid, phenol