Learn More
Lactoferrina, TRC
Código de producto. 30138185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138185 25 mg 25 miligramos
30007270 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL11378025MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 146897-68-9
Fórmula molecular C141 H224 N46 O29 S3
Peso molecular (g/mol) 3123.8
Sinónimo Lactoferrin, Lactoferricin, Lactoferricin B, MONL 0
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(3S,9S,12S,15S,18S,21S,24S,27S,30S,33S,36S,39R,44R,47S,50S,53S,56S)-39-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2-amino-3-fenil-propanoil]amino]hexanoil]amino]-12,15-bis(4-aminobutil)-27-(3-amino-3-oxo-propilo)-21,33,36-tris(3-guanidinopropilo)-47-[(1R)-1-hidroxietil]-53-(hidroximetil)-24,30-bis(1H-indol-3-ilmetil)-9-isobutil-3-metil-50-[(1S)-1-metilpropilo]-18-(2-metilsulfanil)- 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,46,49,52,55-heptadecaoxo-41,42-ditia-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,45,48,51,54-heptadecazabiciclo[54.3.0]nonapentacontano-44-carbonilo]amino]-3-metil-butanoil]amino-5-guanidino-pentanoil]amino-5-guanidino-pentanoil]amino]propanoil]amino-3-fenil-propanoico
SMILES CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)[C@H](Cc5c[nH]c6ccccc56)NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC1=O)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc7ccccc7)C(=O)O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)Cc8ccccc8
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Lactoferrin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C141H224N46O29S3/c1-11-77(6)111-133(212)186-112(80(9)189)134(213)183-106(130(209)184-110(76(4)5)132(211)176-97(49-32-61-161-141(155)156)120(199)170-93(45-28-57-157-137(147)148)116(195)166-78(7)113(192)180-103(136(215)216)66-82-36-16-13-17-37-82)74-219-218-73-105(182-123(202)90(42-22-25-54-142)167-114(193)87(145)65-81-34-14-12-15-35-81)129(208)173-95(47-30-59-159-139(151)152)118(197)171-96(48-31-60-160-140(153)154)122(201)178-102(68-84-70-163-89-41-21-19-39-86(84)89)127(206)174-98(51-52-108(146)190)124(203)179-101(67-83-69-162-88-40-20-18-38-85(83)88)126(205)172-94(46-29-58-158-138(149)150)119(198)175-99(53-63-217-10)125(204)169-91(43-23-26-55-143)117(196)168-92(44-24-27-56-144)121(200)177-100(64-75(2)3)115(194)164-71-109(191)165-79(8)135(214)187-62-33-50-107(187)131(210)181-104(72-188)128(207)185-111/h12-21,34-41,69-70,75-80,87,90-107,110-112,162-163,188-189H,11,22-33,42-68,71-74,142-145H2,1-10H3,(H2,146,190)(H,164,194)(H,165,191)(H,166,195)(H,167,193)(H,168,196)(H,169,204)(H,170,199)(H,171,197)(H,172,205)(H,173,208)(H,174,206)(H,175,198)(H,176,211)(H,177,200)(H,178,201)(H,179,203)(H,180,192)(H,181,210)(H,182,202)(H,183,213)(H,184,209)(H,185,207)(H,186,212)(H,215,216)(H4,147,148,157)(H4,149,150,158)(H4,151,152,159)(H4,153,154,160)(H4,155,156,161)/t77-,78-,79-,80+,87-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,110-,111-,112-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 3121.6629
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.