Learn More
Lactofeno (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lactofen |
| CAS | 77501-63-4 |
| Fórmula molecular | C19 H15 Cl F3 N O7 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate, Cobra, Cobra (herbicide), Lactofen, PPG 844, Phoenix, Phoenix (herbicide) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H15ClF3NO7/c1-3-29-17(25)10(2)30-18(26)13-9-12(5-6-15(13)24(27)28)31-16-7-4-11(8-14(16)20)19(21,22)23/h4-10H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)OC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]-2-nitrobenzoato de (1-etoxi-1-oxopropan-2-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 461.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 461.0489 |