Learn More
Ácido lactobiónico, TRC
Código de producto. 30473115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473115 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30473115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL11380010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactobionic acid
CAS 96-82-2
Fórmula molecular C12 H22 O12
Cantidad 10 g
Sinónimo D-Gluconic acid, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, Lactobionic acid (7CI,8CI), Lactonic acid (6CI), 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid, 4-(β-D-Galactosido)-D-gluconic acid, 4-O-β-Galactopyranosyl-D-gluconic acid, D-Lactobionic acid, Galactosylgluconic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O12/c13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12/h3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22)/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahidroxi-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihexanoico
Peso molecular (g/mol) 358.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.1111