Learn More
Ácido lactobiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437699 25 g 25 g
15447699 100 g 100 g
15457699 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15437699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66368.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-82-2 | C12H22O12 | 358.296 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-82-2
Fórmula molecular C12H22O12
Peso molecular (g/mol) 358.296
Número MDL MFCD00078147
Clave InChI JYTUSYBCFIZPBE-AMTLMPIISA-N
Sinónimo lactobionic acid, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-gluconic acid, unii-65r938s4dv, 4-beta-d-galactosido-d-gluconic acid, dsstox_cid_28787, dsstox_rid_83056, dsstox_gsid_48861, lactobionicacid, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanoic acid, prestwick_560
PubChem CID 7314
ChEBI CHEBI:55481
Nombre IUPAC ácido (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahidroxi-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihexanoico
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactobionic acid
Punto de fusión 113°C to 118°C
Color Blanco
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,5342
Información de solubilidad Soluble in water
Rotación óptica +25° (c=10 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo